Kluczowe dokumenty
CCRF-CEM
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85112105, human blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 85112105-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85112105-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
2n = 46
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ostra białaczka limfoblastyczna u ludzi rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Linia limfoblastoidalna T uzyskana z krwi obwodowej 4-letniej kobiety rasy kaukaskiej z ostrą białaczką limfoblastoidalną. Można je hodować do wysokiej gęstości w hodowli zawiesinowej typu spinner. Komórki są wolne od cząstek wirusa, co stwierdzono za pomocą mikroskopii elektronowej.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 9,13
THO1: 6,7
TPOX: 8
vWA: 17,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-3x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Maksymalna gęstość komórek 1-2x1 000 000 komórek/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)