Kluczowe dokumenty
MOLT-4
85011413, human blood, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
MOLT-4, 85011413
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 85011413-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011413-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Modal no. 95; hypertetraploid
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka ostra białaczka limfoblastyczna T.
Opis linii komórkowej
Hodowla zawiesinowa uzyskana z krwi obwodowej 19-letniego mężczyzny z ostrą białaczką limfoblastyczną w fazie nawrotu. Stabilna białaczka T-komórkowa tworząca rozety z erytrocytami owiec.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.