MM537
12070509, human skin, Epithelial
Synonim(y):
MM 537
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
MM537, 12070509
pochodzenie biologiczne
human skin
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
receptory
Not specified
powiązane choroby
metastasis
Pochodzenie linii komórkowej
Czerniak ludzki; z miejsca przerzutu - węzeł chłonny
Opis linii komórkowej
mM537 to ludzki czerniak pochodzący z miejsca przerzutów (węzła chłonnego). Numer referencyjny Cell Bank Australia CBA-1356.
Profil DNA
Not specified
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883) (z 2 mM L-glutaminą (G7513) + 25 mM HEPES) + 10% FBS.
Rutyna subkultury
Optymalny stosunek podziału 1:4 (minimalna gęstość wysiewu 2,7 x104 komórek/cm2). Komórki inkubowane w temperaturze 37°C z 5%CO2. Zebrać komórki przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA w temperaturze 37 °C przez 1-2 min. MM537 wymaga wymiany podłoża wzrostowego 3 razy w tygodniu. Komórki są wrażliwe na trypsynę, więc czas ekspozycji na trypsynę powinien być ograniczony do minimum. Komórki potrzebują 2-3 dni na regenerację po trypsynizacji.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)