About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
C127I, 90060504
pochodzenie biologiczne
mouse breast
opakowanie
tube of 5 μg 90060504-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90060504-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Guz sutka myszy RIII
Opis linii komórkowej
Nietransformowany klon pochodzący od myszy RIII. Supernatant jest ujemny pod względem aktywności RT. Przydatny do wizualizacji ognisk indukowanych wirusem mięsaka, testu ilościowego in vitro na obecność wirusa brodawczaka bydła. Odpowiedni gospodarz do transformacji plazmidami DNA wirusa brodawczaka bydła.
Zastosowanie
Badania wirusów i transformacji: Wirus mięsaka, wirus brodawczaka bydła
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) od 1:5 do 1:15, tj. wysiewać przy 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)