Kluczowe dokumenty
Bu (IMR-31)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
buffalo lung
opakowanie
tube of 5 μg 89051704-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89051704-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 60
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Płuca bawole
Opis linii komórkowej
Pochodzą od samic rocznych bawołów. Komórki mają skończoną żywotność wynoszącą co najmniej 30 pasaży i są podatne na szereg wirusów, w tym HSV, vaccinia, PRV, BVDV, para-influenza 3, enterowirus bydła (M62/4); także IBRV i VSV (Indiana). Linia komórkowa wytwarza zarówno wykrywalne antygeny BVDV, jak i zakaźny BVDV.
Zastosowanie
Badania replikacji wirusa
pożywka hodowlana
McCoy's 5a + 2mM Glutaminy + 20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)