Kluczowe dokumenty
MA104
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85102918, African green monkey kidney, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32190102
pochodzenie biologiczne
African green monkey kidney
opis
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
opakowanie
tube of 5 μg 85102918-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85102918-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
receptory
Not specified
Pochodzenie linii komórkowej
Małpa afrykańska zielona nerka
Opis linii komórkowej
Uzyskane z nerki płodu afrykańskiej małpy zielonej. Komórki są wysoce podatne na działanie rotawirusa Simian SA11.
Uwaga: Wykazano, że gatunek pochodzenia linii komórkowej MA104 różni się od podawanego przez twórców.
Whitaker i Hayward (1985) odkryli, że linia komórkowa pochodzi od afrykańskiej małpy zielonej, a nie od makaka rezus, jak pierwotnie twierdzono. Whitaker AM i Hayward CJ (1985). Charakterystyka trzech małpich linii komórkowych nerki. Develop. Biol. Standard. Vol 60: 125-131. PMID: 4043530. Abstrakt: Trzy małpie linie komórkowe nerek, Vero, GL-V3 i MA-104 zostały poddane analizie kariologicznej w celu określenia ich stabilności chromosomalnej i potwierdzenia ich pochodzenia gatunkowego. Chociaż wykazano, że linie są stosunkowo stabilne na wszystkich badanych poziomach pasażowania, stwierdzono, że gatunek pochodzenia jednej z nich różni się od tego deklarowanego przez twórców. Odkrycie to zostało poparte danymi z badań izoenzymów.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) (M2279) + 2 mM L-Glutamina (G7513) + 1% NEAA (M7145) + 10% FBS / FCS (F2442).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiewając 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)