Kluczowe dokumenty
KARPAS 231
06120601, human blood (leukemia), Single round to polymorphic cells growing in suspension
Synonim(y):
KARPAS, 231
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
KARPAS 231, 06120601, from human blood(leukemia)
pochodzenie biologiczne
human blood (leukemia)
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Single round to polymorphic cells growing in suspension
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka białaczka z komórek B
Opis linii komórkowej
Uzyskany z krwi obwodowej 71-letniej kobiety w momencie rozpoznania ostrej białaczki limfoblastycznej B-komórkowej (ALL). Brak rearanżacji sekwencji DNA C-MYC.
Profil DNA
Not specified
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowle w zakresie 0,5 - 2 x 1000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C. Czas podwojenia około 60 godzin. Podziel nasyconą hodowlę 1:2 co 2-4 dni. Komórki są pojedyncze, okrągłe lub polimorficzne i rosną w zawiesinie.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)