Kluczowe dokumenty
06689
3-Methylglutaconic acid, mixture of E and Z isomers
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
3-Methyl-2-pentenedioic acid, NSC 249232
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C/C(CC(O)=O)=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
Klucz InChI
WKRBKYFIJPGYQC-DUXPYHPUSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)