MAB1059
Anti-Pigment Epithelium Derived Factor Antibody, clone 10F12.2
clone 10F12.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
pigment epithelium-derived factor, proliferation-inducing protein 35, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade F (alpha-2
antiplasmin, pigment epithelium derived factor), member 1, serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10F12.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINF1(5176)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
acids 196-347 of human PEDF tagged with GST on the N-terminal was expressed in E. Coli. GST-PEDF is about 46 kDa on SDS-PAGE.
Zastosowanie
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Recognizes a protein with a molecular weight of ~46 kDa when tested against immunogen. Western blot positive control is available (Catalog number AG672)
ELISA:
A previous lot of this antibody was used on ELISA.
Immunocytochemistry:
A previous lot of this antibody was used on Immunocytochemistry.
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used on frozen sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected pigment epithelium on 10 μg of human placenta lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Eye tissue.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2