Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA020046
Sigma-Aldrich
Anti-AKAP4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-A-kinase anchor protein 4, Anti-A-kinase anchor protein 82 kDa, Anti-AKAP 82, Anti-HI, Anti-Major sperm fibrous sheath protein, Anti-PRKA4, Anti-Protein kinase A-anchoring protein 4, Anti-hAKAP82
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
EIIVIKDTEKKDQSKTEGSVCLFKQAPSDPVSVLNWLLSDLQKYALGFQHALSPSTSTCKHKVGDTEGEYHRASSENCYSVYADQVNIDYLMNRPQNLRLEMTAAKNTNNNQSPSAPPAKPPSTQRAVISPDGECSIDD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKAP4(8852)
Opis ogólny
Białko kotwiczące kinazę A 4 (AKAP4) ulega ekspresji w jądrach oraz w komórkach raka okrężnicy, piersi, szyjki macicy i jajnika.
Immunogen
A-kinase anchor protein 4 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że białko kotwiczące kinazę A 4 (AKAP4) jest powiązane z guzami i nowotworami. Działa ono jako białko rusztowania i wiąże się z kinazą białkową A (PKA).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74312
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nirmala Jagadish et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 34, 142-142 (2015-11-23)
Colorectal cancer (CRC) ranks third among the estimated cancer cases and cancer related mortalities in the Western world. Early detection and efficient therapy of CRC remains a major health challenge. Therefore, there is a need to identify novel tumor markers
Shikha Saini et al.
PloS one, 8(2), e57095-e57095 (2013-03-02)
Breast cancer is the second leading cause of cancer related deaths in women worldwide. Reports about the early diagnosis of breast cancer are suggestive of an improved clinical outcome and overall survival rate in cancer patients. Therefore, cancer screening biomarker
Mingrong Lv et al.
International journal of biological sciences, 19(2), 393-411 (2023-01-13)
Asthenoteratozoospermia is one of the major factors for male infertility, whereas the causes of large numbers of cases are still unknown. We identified compound heterozygous variants of FSIP2 in three unrelated individuals from a cohort of 105 patients with asthenoteratozoospermia
Chaofeng Tu et al.
American journal of human genetics, 108(8), 1466-1477 (2021-07-09)
Multiple morphological abnormalities of the sperm flagella (MMAF)-induced asthenoteratozoospermia is a common cause of male infertility. Previous studies have identified several MMAF-associated genes, highlighting the condition's genetic heterogeneity. To further define the genetic causes underlying MMAF, we performed whole-exome sequencing