Kluczowe dokumenty
WHA10382514
Whatman® cellulose chromatography papers
2727 circles, diam. 185 mm
Synonim(y):
Z750166
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose membrane
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
2727-CHR
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10382514
Whatman Article No. 28414860 (US reference)
Parametry
3.6 cm/hr speed
fast flow rate
Średnica
185 mm
gramatura
700 g/m2
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Arkusze do chromatografii celulozowej 2727 Chr to papier o grubości 1,40 mm do rozdzielania bardzo dużych ilości substancji. Grubość 1,40 mm. Przepływ 180 mm/30 min. Do oddzielania bardzo dużych ilości substancji.
Cechy i korzyści
  • Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków.
  • Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne w separacji chemicznej.
  • Szeroko stosowane również w blottingu białek i kwasów nukleinowych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA103825144061831600896