Kluczowe dokumenty
OKT1
Reactivity: Anti-CD5, human, 86022705
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/cj mouse spleen
Szpiczak
P3X63Ag8
Reaktywność
Anti-CD5, human
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mouse P3X63Ag8 x Mouse BALB/cj spleen
Opis linii komórkowej
The antibody is directed against the CD5 antigen.
Immunogen
Human peripheral blood lymphocytes
pożywka hodowlana
IDMEM + 2mM glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)