TA3 Hauschka
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse breast
opakowanie
tube of 5 μg 85061102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85061102-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 41
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Rak sutka u myszy
Opis linii komórkowej
W postaci nowotworowego wodobrzusza wykazuje zmniejszoną ekspresję antygenów zgodności tkankowej i łatwo pokonuje bariery zgodności tkankowej. Immunooporna podlinia TA3/Ha powstała spontanicznie bez poddawania się jakiejkolwiek znanej immunologicznej presji selekcyjnej.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewając 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Komórki rosną częściowo w zawiesinie, dlatego należy odwirować supernatant w czasie podhodowli w celu zebrania komórek.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)