Kluczowe dokumenty
OKT3
86022706, Reactivity: Anti-CD3, human
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 86022706-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86022706-1VL
ImmunoDon
CAF1 mouse spleen
Szpiczak
P3X63Ag8
Reaktywność
Anti-CD3, human
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz P3X63Ag8 x śledziona myszy CAF1
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko antygenowi CD3 na ludzkich limfocytach T.
Immunogen
Limfocyty ludzkiej krwi obwodowej
pożywka hodowlana
IDMEM + 2mM glutamina + 20% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Wzrost komórek po reanimacji może być powolny i może trwać do 7 dni, zanim będą gotowe do podhodowli.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)