SAB5200010
Monoclonal Anti-DNA/RNA Damage antibody produced in mouse
clone 15A3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-8 hydroxy guanine, Anti-8-OH-dG, Anti-8OHG, Anti-DNA/RNA Damage
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
15A3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)