Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa C6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92090409, rat nerve (glial tumor), Neuronal
Synonim(y):
Komórki C-6, Komórki RGC-6
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
rat nerve (glial tumor)
opis
Rat glial tumor
opakowanie
tube of 5 μg 92090409-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090409-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 42
morfologia
Neuronal
produkty
S-100 protein, somatotrophin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Guz glejowy szczura
Opis linii komórkowej
Pochodzi z guza glejowego szczura indukowanego przez N-nitrozomocznik. Komórki wytwarzają białko S-100, które znajduje się w tkance nerwowej kręgowców i zostało znalezione w guzach mózgu. Synteza S-100 wzrasta 10-krotnie, gdy komórki osiągają konfluencję.
Zastosowanie
Linia komórkowa C6 została wykorzystana do zbadania zdolności 2-(2,4-dihydroksyfenylo)tieno-1,3-tiazyn-4-onu (BChTT) do hamowania proliferacji komórek nowotworowych i identyfikacji mechanizmów zaangażowanych w jego działanie. Został on również wykorzystany do badania właściwości cytotoksycznych i przeciwutleniających ekstraktu nadkrytycznegoCO2 (SCE) z brody starca(Usnea barbata).
Według doniesień komórki C6 wytwarzają podwyższone poziomy aktywności dehydrogenazy fosforanu glicerolu w odpowiedzi na glukokortykoidy
pożywka hodowlana
Ham's F12 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać przy 1-3x100 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)