About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
AC2, 86061902
pochodzenie biologiczne
mouse blood
opakowanie
tube of 5 μg 86061902-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86061902-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Interleukin 3 (IL-3)
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Limfoblast myszy
Opis linii komórkowej
Pochodzi z mysiego klonu bazofilów i jest zależny od wzrostu interleukiny-3 (IL-3). IL-3 można dodawać w postaci pożywki kondycjonowanej Wehi (10-20%). Gęstość hodowli między 10 000 a 100 000 komórek/ml jest niezbędna do utrzymania komórek w fazie wzrostu wykładniczego.
Zastosowanie
Badania czynników wzrostu, testy IL-2
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać na poziomie od 10 000 do 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki szybko obumierają przy gęstości powyżej 5x100 000 komórek/ml. Hodowla jest bardzo wrażliwa na mieszanie.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)