Kluczowe dokumenty
EL4.BU.OU6
85121301, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
EL4.BU.OU6, 85121301
pochodzenie biologiczne
mouse blood
opakowanie
tube of 5 μg 85121301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85121301-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Interleukin 2 (IL-2), Interleukin 4 (IL-4), Thy-1.2
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Limfoblast chłoniaka wodobrzusza myszy C57BL/6N
Opis linii komórkowej
Pochodna EL4.BU. Odporna na BUdR i ouabainę, wykazuje ekspresję Thy-1.2 Ag. Ginie w podłożu selektywnym HAT. Wysoka produkcja interleukiny 2 i interleukiny 4.
Zastosowanie
Badania nad odpornością i hormonami
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 0.05mM 2-Merkaptoetanol (2ME) + 1.16g/l 1% L-Arginina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)