Kluczowe dokumenty
EL4.NOB-1
87020408, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne:
mouse blood
tryb wzrostu:
Suspension
kariotyp:
Not specified
morfologia:
Lymphoblast
produkty:
Not specified
receptory:
Interleukin 1 (IL-1)
powiązane choroby:
cancer
Nazwa produktu
EL4.NOB-1, 87020408
pochodzenie biologiczne
mouse blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Interleukin 1 (IL-1)
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mouse C57BL/6N ascites lymphoma lymphoblast
Opis linii komórkowej
Derived from EL4.BU.OU6. The cells were selected for a high level of IL-1 receptors.
Zastosowanie
Resistance and hormone studies
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)