Kluczowe dokumenty
Klon BCL1 CW13.20-3B3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse blood
opakowanie
tube of 5 μg 90061904-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90061904-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Białaczka z komórek B myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Pochodzi z BCL1 przez rozcieńczenie ograniczające i nie wydziela spontanicznie IgM, gdy jest hodowana we wstępnie przetestowanych partiach FBS. Linia ta jest przydatna do badania rozpuszczalnych czynników zaangażowanych w różnicowanie komórek B.
Zastosowanie
Badania różnicowania komórek B
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 1% Pirogronian sodu (NaP) + 1% Nieistotne Aminokwasy (NEAA) + 0.05mM 2-Merkaptoetanol (2ME) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki lekko przylegają do powierzchni, którą należy mocno uderzyć, aby je usunąć. Nie dopuścić do konfluencji komórek, podhodować przy 75% do 90% konfluencji; swobodnie pływające agregaty acc
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)