Kluczowe dokumenty
H9
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 85050301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85050301-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Modal no. 69
morfologia
Lymphoblast
produkty
CD3, CD4
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie komórki T
Opis linii komórkowej
Klonalna pochodna linii komórek T HUT 78 uzyskana z krwi pacjenta z zespołem Sezary'ego. Klon został wybrany ze względu na jego przydatność do izolacji i ciągłej produkcji wysokiego poziomu i wariantów HIV u pacjentów z AIDS i przed AIDS. Badanie sondami DNA wskazuje na identyczne typowanie HLA i odciski palców DNA jak HUT-78.
Zastosowanie
Wykrywanie, izolacja i rozmnażanie wirusa HIV-1
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 8,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8,11
THO1: 8,9
TPOX: 8,9
vWA: 14,15
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)