XrS6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster ovary
opakowanie
tube of 5 μg 92052128-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92052128-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Chomik chiński jajnik
Opis linii komórkowej
Pochodzi z linii macierzystej CHO-K1 i jest nadwrażliwa na promieniowanie jonizujące, ale nie na promieniowanie UV. Komórki mogą powrócić do typu dzikiego po 1-2 tygodniach hodowli. Należy je sprawdzić pod kątem wrażliwości i w razie potrzeby ponownie sklonować.
Zastosowanie
Wrażliwość na promieniowanie i badania mutacji.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) od 1:5 do 1:10, tj. wysiać 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)