Kluczowe dokumenty
Vero (AC-free)
8011101, African green monkey kidney, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Vero (AC-free), from African green monkey kidney, 08011101, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
pochodzenie biologiczne
African green monkey kidney
opakowanie
tube of 5 μg 08011101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08011101-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
receptory
Not specified
Opis ogólny
Komórki Vero to zależne od zakotwiczenia komórki pochodzące z nerki afrykańskiej małpy zielonej. Mają one zastosowanie w badaniach biologii molekularnej i komórkowej. Komórki Vero są użytecznym gospodarzem do hodowli wirusa wścieklizny, reowirusa i wirusa japońskiego zapalenia mózgu.
Pochodzenie linii komórkowej
Komórki nerki afrykańskiej małpy zielonej, bez surowicy
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa Vero (nr katalogowy Sigma 84113001) przystosowana do wzrostu w pożywce wolnej od składników zwierzęcych (VP-SFM; nr katalogowy Gibco 11681-020).
pożywka hodowlana
VP-SFM (Gibco nr kat. 11681-020) + 4 mM L-glutaminy (G7513). Podczas zamrażania komórek należy użyć pożywki hodowlanej (50:50 pożywka kondycjonowana:świeża pożywka) + 10% DMSO (D2650).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewając 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)