Kluczowe dokumenty
BRL-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
rat liver
opakowanie
tube of 5 μg 94121649-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94121649-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Diploid or pseudodiploid
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Komórki nabłonkowe szczura
Opis linii komórkowej
Wyizolowane przez dr Hayden Coon. Płaskie kolonie komórek nabłonkowych, które pojawiają się po umieszczeniu na płytkach o niskiej gęstości jako zawiesiny zdysocjowanej kolagenazą wątroby szczura bawolego. Pochodzenie komórek nie jest jasno określone.
Zastosowanie
Komórki zasilające do współhodowli ze świeżo wyizolowanymi hepatocytami.
pożywka hodowlana
Coon's modified Ham's F12 + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) lub Kaign's modified Ham's F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 2mM Glutamine.
Rutyna subkultury
Wypluć konfluentne kultury 1:100, tj. wysiewać przy 1x1000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)