Linia komórkowa Fao
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89042701, rat liver, Hepatocyte
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat liver
opakowanie
tube of 5 μg 89042701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89042701-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Hepatocyte
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Wątrobiak szczura
Opis linii komórkowej
Zróżnicowana linia komórkowa pochodząca z H4-11-E-C3 (nr katalogowy Sigma 85061112). Wszechstronne narzędzie do badania regulacji aktywności monooksygenazy i analizowania ich roli w aktywacji ksenobiotyków, np. czynników rakotwórczych, leków i pestycydów.
Zastosowanie
Różnicowanie i badania enzymatyczne
pożywka hodowlana
Coon's modified Ham's F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) lub kaign's modified Ham's F12 + 45mg/l kwasu asorbinowego +18mg/1 inozytolu + 10% FBS +2mM Glutamine
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)