Kluczowe dokumenty
08062601
Linia komórkowa F11
Synonim(y):
Komórki F-11
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Formularz
liquid
Poziom jakości
Opis ogólny
Pełne informacje o produkcie można znaleźć na stronie ECACC.
Pochodzenie linii komórkowej
Hybryda komórek somatycznych szczurzego embrionalnego zwoju korzenia grzbietowego (DRG) i mysiej linii komórkowej neuroblastoma N18TG2. Linia ta zachowuje zarówno szczurze, jak i mysie chromosomy i syntetyzuje zarówno szczurze, jak i mysie izoenzymy. Wykazuje unikalną kombinację właściwości potencjału czynnościowego i markerów powierzchniowych komórek.
Zastosowanie
Zalecane podłoże hodowlane: DMEM + 2mM Glutamina + 10% FBS
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)