Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa ND7/23
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92090903, Mouse x Rat Hybridoma nerve, Neuronal
Synonim(y):
Komórki ND7/23
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Rat Hybridoma nerve
opakowanie
tube of 5 μg 92090903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090903-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Neuronal
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Neuroblastoma myszy x hybryda neuronów szczura
Opis linii komórkowej
Hybrydowa linia komórkowa mysiego neuroblastoma (N18 tg 2) x szczurzego neuronu zwojowego korzenia grzbietowego wytwarzana przez fuzję komórek za pośrednictwem PEG.
Zastosowanie
Neuroblastoma myszy (N18 tg 2) i zwoje korzenia grzbietowego szczura wytwarzane przez fuzję za pośrednictwem PEG.
Zalecane podłoże hodowlane: DMEM + 2 mM L-glutamina+ 10% FBS
Subculture: Split at 70-80% confluency, approx. 1:3 to 1:6, seed at 1-3x104 viable cells/cm2 at 37°C and 5% CO2. Dissociate cells by aspiration or gentle tapping. Cells are lightly adherent, no trypsinization is necessary.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać w ilości 1-3x10 000 komórek/cm2 poprzez aspirację lub delikatne stukanie w komórki; 5%CO2; 37°C. Komórki są lekko przytwierdzone, dlatego użycie trypsyny nie jest konieczne.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)