Kluczowe dokumenty
R8820N-05
Sigma-Aldrich
Neurony zwoju korzenia grzbietowego szczura: RDRGN
Synonim(y):
Komórki RDRGN
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
pochodzenie biologiczne
rat spinal cord
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Neurony zwojowe korzenia grzbietowego szczura (RDRGN) pochodzą z rdzenia kręgowego normalnego szczura embrionalnego (15 dzień ciąży). >500 000 komórek kriokonserwowanych w pożywce do zamrażania bez surowicy.
Pochodzenie linii komórkowej
Rdzeń kręgowy
Zastosowanie
Przekaźnik informacji sensorycznej, właściwości i modulacja kanałów jonowych, neuropatia, uszkodzenie i regeneracja nerwów obwodowych, mielinizacja, synaptogeneza.
Komponenty
Serum-free Freezing Medium.
Jakość
Each lot was tested for proper morphology, Stain positive for β III-Tubulin, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)