Key Documents
MAB1285FX
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-B27 Antibody, clone HLA.ABC.m3, FITC conjugated
clone HLA.ABC.m3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-AS, Anti-HLAB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
300
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HLA.ABC.m3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-B(3106)
Opis ogólny
BIOCHEMISTRY: pI = 8.0
The previously assigned protein identifier P03989 has been merged into P01889. Full details can be found on the UniProt database.
Specyficzność
This antibody binds strongly to the HLA-B27 antigen. It also binds less strongly to the HLA-B7 antigen. Affinity studies by Scatchard analysis showed that the antibody has a higher affinity for HLA-B27 (9.7x108M-1) than for HLA-B7 (9.5x107M-).
Immunogen
Immune complex precipitated from HLA-B27 positive cell line (Bordin) by anti HLA antibody and staphylococcal Protein A.
Zastosowanie
Detect HLA-B27 using this Anti-HLA-B27 Antibody, clone HLA.ABC.m3, FITC conjugated validated for use in FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
This antibody is useful in the investigation of HLA-B27 in diseases such as ankylosing spondylitis and anterior uveitis.
SUGGESTED USAGE DILUTION
Flow cytometry and immunofluorescence 1:15 to 1:60
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of diluted antibody per 100 μl of whole blood, or 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
Postać fizyczna
Purified from mouse ascitic fluid. Fluorescein conjugated. The antibody is supplied in PBS 0.01M, Sodium Azide 0.1%, pH 7.1, 0.2% BSA. The characteristics of each lot are tested by flow cytometry.
Przechowywanie i stabilność
Store at 2 to 8°C. DO NOT FREEZE. Protect from light.
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Description of a mouse monoclonal anti-HLA-B27 antibody HLA-ABC-m3.
Trapani, J A, et al.
Human immunology, 7, 205-216 (1983)
Produkty
Końcówki do wyboru barwników do cytometrii przepływowej dopasowują fluorofory do konfiguracji cytometru przepływowego, zwiększając wydajność panelu.
Protokoły
Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po cytometrii przepływowej, aby odkryć podstawy cytometrii przepływowej, tradycyjne komponenty cytometru przepływowego, kluczowe etapy protokołu cytometrii przepływowej i odpowiednie kontrole.