MAB1285
Anti-HLA-B27 Antibody, clone HLA.ABC.m3
clone HLA.ABC.m3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-AS, Anti-B-4901, Anti-HLAB
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HLA.ABC.m3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-B(3106)
Opis ogólny
Specyficzność
(9.5x107M-1).
Cell reactivity:
Flow cytometric analysis of lymphocyte staining for HLA-B27 gave the following results:
Subjects Fluorescence Intensity
Heterozygous HLA-B27+ Strong
Homozygous HLA-B7+ Strong
Heterozygous HLA-B7+ Faint
Non B27, Non B7 Negative
Zastosowanie
SUGGESTED USAGE DILUTION
1. Flow cytometry and indirect immunofluorescence 1:60 to 1:120
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of diluted antibody per 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
2. Cytotoxicity testing 1:25.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2