MAB1285F
Anti-HLA-B27 Antibody, clone HLA.ABC.m3, FITC conjugated
clone HLA.ABC.m3, Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HLA.ABC.m3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-B(3106)
Opis ogólny
Specyficzność
(9.5x107M-1).
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
SUGGESTED USAGE DILUTION
Flow cytometry and immunofluorescence 1:15 to 1:60
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of diluted antibody per 100 μl of whole blood, or 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2