Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
MAB4212F
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HU-B27, sprzężone z FITC
Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Com-B27
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
HU-B27 (HLA- Com-B27) bierze udział w prezentacji obcych antygenów układowi odpornościowemu. HLA B należy do paralogów łańcucha ciężkiego HLA klasy I. Ta cząsteczka klasy I jest heterodimerem składającym się z łańcucha ciężkiego i łańcucha lekkiego (beta 2 mikroglobuliny). Łańcuch ciężki jest zakotwiczony w błonie. Cząsteczki klasy I odgrywają centralną rolę w układzie odpornościowym, prezentując peptydy pochodzące ze światła retikulum endoplazmatycznego. Są wyrażane w prawie wszystkich komórkach.
Poprzednio przypisany identyfikator białka P03989 został połączony z P01889. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Specyficzność
Odczynnik ten silnie wiąże się z antygenem HLA-B27. Wiąże się również słabo z antygenem HLAB7. Ten preparat wykazuje mniejszą reaktywność krzyżową z HLA-B7 niż produkty Chemicon, MAB1285 i MAB1285F.
Zastosowanie
Cytometria przepływowa i immunofluorescencja: użyć 10 ml bezpośrednio z fiolki na 100 ml krwi pełnej lub 1 x 106 komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) w 100 ml buforu.
Analiza cytometrii przepływowej barwienia limfocytów dla HLA-B27 dała następujące wyniki:
Podmioty/intensywność fluorescencji
Heterozygotyczny HLA-B27+/silny
Homozygotyczny HLA-B7+/Słaby
Heterozygotyczny HLA-B7+/Słaby - wynik ujemny
Nie B27, Nie B7/Negatywny
Odczynnik ten jest przydatny w badaniu HLA-B27 w chorobach takich jak zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
Cytometria przepływowa i immunofluorescencja - użyć 10 µl bezpośrednio z fiolki na 100 µl krwi pełnej lub 1 x 10E6 komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) w 100 µl buforu.
Użyj kontrolnej IgG2a-FITC (MABC002F) jako kontroli izotypu.
Należy pamiętać, że odczynnik ten powinien być stosowany wyłącznie w jednoetapowym teście jednokolorowym.
Wykrywaj HU-B27d za pomocą tego przeciwciała anty-HU-B27, sprzężonego z FITC, zatwierdzonego do stosowania w FC, IC, IF i WB.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Evaluated by Western Blot on Jurkat lysates.
Western Blotting Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected Com-B27 on 10 µg of Jurkat lysates.
Opis wartości docelowych
19 kDa
Postać fizyczna
Odczynnik jest dostarczany w 1,0 ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 0,2% albuminy surowicy bydlęcej i 0,1% azydku sodu. Oczyszczony z mysiego płynu puchlinowego. Właściwości każdej partii są testowane za pomocą elektroforezy żelowej i cytometrii przepływowej.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8°C w ciemności od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Kontrola IgG2a-FITC (MABC002F) jako kontrola izotypu
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Description of a mouse monoclonal anti-HLA-B27 antibody HLA-ABC-m3.
Trapani, J A, et al.
Human immunology, 7, 205-216 (1983)