Kluczowe dokumenty
SAB1403645
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD19 antibody produced in mouse
clone 1C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B4, MGC12802
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.01 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD19(930)
Immunogen
CD19 (NP_001761, 98 a.a. ~ 187 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QPGPPSEKAWQPGWTVNVEGSGELFRWNVSDLGGLGCGLKNRSSEGPSSPSGKLMSPKLYVWAKDRPEIWEGEPPCVPPRDSLNQSLSQD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CD19 controls Toll-like receptor 9 responses in human B cells.
Morbach H
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 137, 889-889 (2016)
An antibody-deficiency syndrome due to mutations in the CD19 gene.
van Zelm MC
The New England Journal of Medicine, 354, 1901-1901 (2006)
Liwen Zhang et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 41(7), 514-523 (2014-04-30)
The aim of the present study was to assess the long-term impact of entecavir (ETV) on T, B and natural killer (NK) cell immunity in patients with suboptimal responses to adefovir (SRA) chronic hepatitis B (CHB). Thirty SRA CHB patients
John R Glossop et al.
Epigenetics, 8(11), 1188-1197 (2013-09-06)
Multiple reports now describe changes to the DNA methylome in rheumatoid arthritis and in many cases have analyzed methylation in mixed cell populations from whole blood. However, these approaches may preclude the identification of cell type-specific methylation, which may subsequently
Michelle A Krupna-Gaylord et al.
PloS one, 9(6), e100174-e100174 (2014-06-20)
The capacity for Borrelia burgdorferi to cause disseminated infection in humans or mice is associated with the genotype of the infecting strain. The cytokine profiles elicited by B. burgdorferi clinical isolates of different genotype (ribosomal spacer type) groups were assessed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1403645-100UG4061831655285