MAB1794H
Anti-Human B cells (CD19) Antibody, clone FMC63, Phycoerythrin conjugated
clone FMC63, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
B-lymphocyte Surface Antigen B4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FMC63, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD19(930)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
p I = 7.0
Specyficzność
Cell reactivity:
Normal:Stains all B lymphocytes in peripheral blood and spleen. Negative on granulocytes, monocytes, platelets, erythrocytes and T lymphocytes.
Clinical:
B cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) +
Pro lymphocytic leukemia (PLL +
Hairy cell leukemia (HCL) +
Common acute lymphoblastic leukemia (CALL) +
Pre-B acute lymphoblastic leukemia (pre-B-ALL) +
NULL-acute lymphoblastic leukemia (NULL-ALL) +
T-acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) -
T-common lymphocytic leukemia (T-CLL -
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
SUGGESTED USAGE
Flow cytometry - use 10 μl direct from the vial per 100 μl of whole blood, or 1 x 10E(6) peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Końcówki do wyboru barwników do cytometrii przepływowej dopasowują fluorofory do konfiguracji cytometru przepływowego, zwiększając wydajność panelu.
Protokoły
Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po cytometrii przepływowej, aby odkryć podstawy cytometrii przepływowej, tradycyjne komponenty cytometru przepływowego, kluczowe etapy protokołu cytometrii przepływowej i odpowiednie kontrole.