Merck
GW23003
Sigma-Aldrich
Anti-CD19 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD19
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-23003
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD19(930)
Opis ogólny
CD19 jest białkiem o masie 95 kDa zlokalizowanym na powierzchni prawie wszystkich limfocytów B i jest uważane za specyficzny marker powierzchniowy dla komórek B. Białko to należy do nadrodziny immunoglobulin (Ig) z regionem cytoplazmatycznym o długości ~240 aminokwasów i jest zaangażowane w regulację funkcji komórek B. Białko jest kodowane przez gen cd19 o wielkości 7,41 kb, zmapowany na krótkim ramieniu ludzkiego chromosomu 16p11.2.
Istnieją pewne zlokalizowane regiony o silnym ładunku ujemnym netto z dziewięcioma resztami tyrozyny w regionie cytoplazmatycznym CD19. Regiony te mogą regulować interakcję CD19 z protoonkogenem Vav, kinazą fosfatydyloinozytolu-3 (kinazą PI-3) oraz białkowymi kinazami tyrozynowymi Lyn, Lck i Fyn.
Immunogen
Sekwencja immunogenu: GI # 23397636, sekwencja 101-291
B-lymphocyte antigen CD19.
Działania biochem./fizjol.
Ekspresja CD19 jest ograniczona do normalnych i złośliwych komórek linii B. W związku z tym jest uważany za uderzający cel dla immunoterapii ukierunkowanych na nowotwory złośliwe komórek B. CD19 pomaga limfocytom B zainicjować pierwotną odpowiedź immunologiczną nawet przy niskich stężeniach antygenu. Kodowane białko odgrywa kluczową rolę w inicjowaniu wewnętrznych progów sygnalizacji komórek B poprzez regulację zarówno sygnalizacji zależnej, jak i niezależnej od receptora komórek B (BCR). Funkcjonuje również jako biomarker rozwoju komórek B.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D T Fearon et al.
Annual review of immunology, 13, 127-149 (1995-01-01)
B lymphocytes must respond to low concentrations of antigen despite having low affinity antigen receptors during the primary immune response. CD19, a B cell-restricted membrane protein of the immunoglobulin superfamily that associates with the antigen receptor complex, may help the
Kemeng Wang et al.
Experimental hematology & oncology, 1(1), 36-36 (2012-12-06)
The human CD19 antigen is a 95 kd transmembrane glycoprotein belonging to the immunoglobulin superfamily. CD19 is classified as a type I transmembrane protein, with a single transmembrane domain, a cytoplasmic C-terminus, and extracellular N-terminus. CD19 is a biomarker for
James N Kochenderfer et al.
Blood, 119(12), 2709-2720 (2011-12-14)
We conducted a clinical trial to assess adoptive transfer of T cells genetically modified to express an anti-CD19 chimeric Ag receptor (CAR). Our clinical protocol consisted of chemotherapy followed by an infusion of anti-CD19-CAR-transduced T cells and a course of
A Pezzutto et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 138(9), 2793-2799 (1987-05-01)
The 95 Kd CD19 antigen is the broadest lineage specific surface marker for B cells: it is present on the surface of virtually all B lymphocytes, including early B progenitor cells. In this study we have evaluated the function of
L E Bradbury et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 149(9), 2841-2850 (1992-11-01)
CD19 is a member of the Ig superfamily expressed on the surface of B lymphocytes that may be involved in the regulation of B cell function. Immunoprecipitation studies with B cell lines solubilized by digitonin have shown CD19 to be