Kluczowe dokumenty
HPA008069
Sigma-Aldrich
Anti-LAMB3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Kalinin B1 chain antibody produced in rabbit, Anti-Laminin 5 β 3 antibody produced in rabbit, Anti-Laminin B1k chain antibody produced in rabbit, Anti-Laminin subunit β-3 precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
KLVTSMTKQLGDFWTRMEELRHQARQQGAEAVQAQQLAEGASEQALSAQEGFERIKQKYAELKDRLGQSSMLGEQGARIQSVKTEAEELFGETMEMMDRMKDMELELLRGSQAIMLRSADLTGLEKRVEQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMB3(3914)
Immunogen
Laminin subunit β-3 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-LAMB3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen LAMB3 (Laminin subunit beta-3) koduje podjednostkę β3, która wraz z podjednostkami α i γ tworzy lamininę-5. Należy do rodziny białek błony podstawnej i jest zaangażowana w kilka procesów komórkowych, takich jak różnicowanie komórek, migracja, adhezja, proliferacja i przeżycie. Funkcjonuje jako onkogen w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy. Mutacje w tym genie zostały powiązane z uogólnioną zanikową łagodną epidermolysis bullosa
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71223
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noriko Yamamoto et al.
International journal of oncology, 42(5), 1523-1532 (2013-03-14)
Cervical cancer is one of the most common cancers in women. More than 275,100 women die from cervical cancer each year. Cervical squamous cell carcinoma (cervical SCC), one of the most frequent types of cervical cancers, is associated with high-risk
J A McGrath et al.
The Journal of investigative dermatology, 104(4), 467-474 (1995-04-01)
The anchoring filament component laminin 5 (kalinin/nicein) is a candidate protein for mutations in some hereditary blistering skin disorders. In this study, laminin 5 expression was assessed in a family with generalized atrophic benign epidermolysis bullosa, a non-lethal variant of
J E Mellerio et al.
The British journal of dermatology, 139(2), 325-331 (1998-10-10)
Pathogenetic mutations in the genes encoding the hemidesmosome-anchoring filament complex proteins, laminin-5 and the 180 kDa bullous pemphigoid antigen, have been identified in patients with the inherited mechanobullous disease, junctional epidermolysis bullosa (EB). Furthermore, there is some evidence to suggest
Takashi Kinoshita et al.
Oncotarget, 3(11), 1386-1400 (2012-11-20)
Recent our microRNA (miRNA) expression signature revealed that expression of microRNA-218 (miR-218) was reduced in cancer tissues, suggesting a candidate of tumor suppressor in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). The aim of this study was to investigate the
Sidharth V Puram et al.
Cell, 171(7), 1611-1624 (2017-12-05)
The diverse malignant, stromal, and immune cells in tumors affect growth, metastasis, and response to therapy. We profiled transcriptomes of ∼6,000 single cells from 18 head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) patients, including five matched pairs of primary tumors
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA008069-100UL4061836299316
HPA008069-25UL4061842796007