Kluczowe dokumenty
GBL204916
Grace Bio-Labs FlexWell™ removable incubation chambers
L × W × thickness 6.5 mm × 6.5 mm × 3.2 mm, clear silicone, adhesive one side, wells 16
Synonim(y):
Elastyczna silikonowa uszczelka ślizgowa, silikonowa uszczelka wielokomorowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear silicone
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 204916
dł. × szer. × grubość
6.5 mm × 6.5 mm × 3.2 mm
dołki
16
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Silicone FlexWell forms wells on slides using a clean release adhesive to isolate up to 16 specimens per slide
- Slides and FlexWell fit into a reusable slide tray organizing wells into the footprint of a SMS compliant microtiter plate
- Gaskets may be sealed for mixing and to prevent evaporation
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL204916-10EA | 4061832398334 |