Kluczowe dokumenty
GBL204908
Grace Bio-Labs FlexWell removable incubation chambers
L × W × thickness 6.5 mm × 6.5 mm × 3.2 mm, clear silicone, adhesive one side, wells, 8
Synonim(y):
Elastyczna silikonowa uszczelka ślizgowa, silikonowa uszczelka wielokomorowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiały
clear silicone
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 8
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 204908
dł. × szer. × grubość
6.5 mm × 6.5 mm × 3.2 mm
Opis ogólny
FlexWell incubation chambers provide a convenient way to conduct binding reactions on protein microarrays using nitrocellulose coated ONCYTE® Film slides.
  • Silicone FlexWell forms wells on slides using a clean release adhesive to isolate up to 16 specimens per slide
  • Slides and FlexWell fit into a reusable slide tray organizing wells into the footprint of a SMS compliant microtiter plate
  • Gaskets may be sealed for mixing and to prevent evaporation
Informacje prawne
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)