GBL162450
Grace Bio-Labs coverglass, 1 uncja
L × W × thickness 61 mm × 0.17 mm × 1.5 mm
Synonim(y):
szkiełko mikroskopowe, szklany slajd
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
silicone (on glass)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 162450
dł. × szer. × grubość
61 mm × 0.17 mm × 1.5 mm
Opis ogólny
Cienkie, płaskie szkiełka nakrywkowe to optymalna platforma do mikroskopii o wysokiej rozdzielczości i wysokoczułego, ilościowego obrazowania fluorescencyjnego.
Komorowe szkiełka nakrywkowe służą do izolacji komórek za pomocą usuwalnych barier hydrofobowych. Szczelna konstrukcja szkieł osłonowych CultureWell eliminuje zanieczyszczenie krzyżowe między dołkami. Produkty mogą być umieszczane w sterylnych płytkach hodowlanych lub naczyniach hodowlanych o średnicy 100 mm. Ten produkt składa się wyłącznie ze szklanej pokrywy, bez uszczelek. Produkt jest dostarczany w ilości 1 uncji.
Komorowe szkiełka nakrywkowe służą do izolacji komórek za pomocą usuwalnych barier hydrofobowych. Szczelna konstrukcja szkieł osłonowych CultureWell eliminuje zanieczyszczenie krzyżowe między dołkami. Produkty mogą być umieszczane w sterylnych płytkach hodowlanych lub naczyniach hodowlanych o średnicy 100 mm. Ten produkt składa się wyłącznie ze szklanej pokrywy, bez uszczelek. Produkt jest dostarczany w ilości 1 uncji.
Zastosowanie
Mikroskopia wysokiej rozdzielczości
Obrazowanie fluorescencyjne
Obrazowanie fluorescencyjne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL162450-50EA | 4061832398228 |