Kluczowe dokumenty
GBL460003
Złącza rurkowe Grace Bio-Labs mocowane na wcisk
pack of 20 ea
Synonim(y):
mocowanie na wcisk, złącza rurek
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 460003
Opis ogólny
Złącza rurkowe typu press fit zapewniają niedrogie i łatwe w użyciu środki do łączenia produktów komorowych Grace z pompami i innymi urządzeniami do zastosowań mikroprzepływowych.
Wystarczy nałożyć złącza, dociskając pokrytą klejem powierzchnię do otworów wlewowych na powierzchni komory i włożyć rurkę o odpowiedniej długości przez otwór w górnej części. Prosta konstrukcja klepsydry przez ściankę złącza szczelnie zabezpiecza rurkę, tworząc szczelne uszczelnienie w komunikacji z komorą. Otwarty koniec rurki można podłączyć do strzykawki lub pompy za pomocą kaniuli lub igły o rozmiarze 25.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GBL460003-20EA