Kluczowe dokumenty
C2-Rev 7
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
rat liver
opakowanie
tube of 5 μg 94101907-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101907-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hyperdiploid, 51 chromosomes
morfologia
Epithelial
produkty
Albumin and hepatocyte markers
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Wątrobiak szczura [HGPRT-]
Opis linii komórkowej
C2-Rev 7 jest revertantem wariantów C2, wybranym ze względu na jego zdolność do wzrostu w pożywce wolnej od glukozy (zawierającej dializowaną surowicę), gdzie przetrwanie wymaga aktywności specyficznego dla wątroby szlaku glukoneogennego. Ekspresja całego zestawu funkcji specyficznych dla wątroby została przywrócona. Obecne są markery albuminy i hepatocytów.
Zastosowanie
Badania ekspresji genów.
pożywka hodowlana
Coon's modified Ham's F12 (lub Kaign's modified Ham's F12 + 45mg/L kwasu askorbinowego + 18mg/L inozytolu) + 2mM glutaminy + 5% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić półstałe kultury (70%) 1:10, tj. wysiać 9x1000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Gęstość nasycenia osiąga się przy 15x1 000 000 komórek/10cm2 naczynia.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)