Kluczowe dokumenty
JTC-27
94042255, rat liver, Epithelial-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
JTC-27, 94042255
pochodzenie biologiczne
rat liver
opakowanie
tube of 5 μg 94042255-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94042255-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal No52
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Wątrobiak szczura
Opis linii komórkowej
Pochodzi ze szczurzego wątrobiaka wodobrzusza.
Zastosowanie
Testy metabolizmu leków, badania hepatocytów, badania toksykologiczne.
pożywka hodowlana
DM-160 AU + 2mM Glutaminy + 2% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS) (10% do początkowego przyłączenia komórek po rozmrożeniu).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:8, tj. wysiewać przy 1x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)