Kluczowe dokumenty
H-4-II-E
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87031301, rat liver, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
rat liver
opakowanie
tube of 5 μg 87031301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87031301-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Wątrobiak szczura Reuber H35
Opis linii komórkowej
Wykazuje wysoką indukowalność hydroksylazy arylowęglowodorowej i jest stosowany do wykrywania pikogramowych poziomów planarnych polichlorowanych związków organicznych w ekstraktach żywności i innych próbkach środowiskowych.
Zastosowanie
Badania enzymatyczne indukowane hormonami
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)