Kluczowe dokumenty
AV38677
Sigma-Aldrich
Anti-AKAP9 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-A kinase (PRKA) anchor protein (yotiao) 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, guinea pig, rabbit, dog, horse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKAP9(10142)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego AKAP9
Działania biochem./fizjol.
Białko kotwiczące kinazę (PRKA) 9 (AKAP9) jest białkiem rusztowania, które kieruje aktywność enzymatyczną kinaz białkowych w kierunku określonych substratów. Utrzymuje również PKA i PKC w różnych przedziałach subkomórkowych, ograniczając w ten sposób mobilność tych wszechobecnych enzymów w komórkach.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MEDEERQKKLEAGKAKLAQFRQRKAQSDGQSPSKKQKKKRKTSSSKHDVS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew G Gold et al.
The Journal of biological chemistry, 288(24), 17111-17121 (2013-04-30)
PKA is retained within distinct subcellular environments by the association of its regulatory type II (RII) subunits with A-kinase anchoring proteins (AKAPs). Conventional reagents that universally disrupt PKA anchoring are patterned after a conserved AKAP motif. We introduce a phage
Anna Terrin et al.
The Journal of cell biology, 198(4), 607-621 (2012-08-22)
Previous work has shown that the protein kinase A (PKA)-regulated phosphodiesterase (PDE) 4D3 binds to A kinase-anchoring proteins (AKAPs). One such protein, AKAP9, localizes to the centrosome. In this paper, we investigate whether a PKA-PDE4D3-AKAP9 complex can generate spatial compartmentalization