MAB5492
Anti-Huntingtin Antibody, a.a. 1-82
ascites fluid, clone 2B4, Chemicon®
Synonim(y):
Anti-Huntingtin, Anti-Huntingtin Antibody, Detection Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunocytochemistry (1): 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry (1,2): 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Normal human cerebral cortex lysate, Mouse brain cortex samples from HD or wild type mice
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1