ABN903
Anti-Huntingtin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Huntington disease protein, HD protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTT(3064)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected Huntingtin in human cerebral cortex and human Huntington′s diseased brain tissues.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash