Kluczowe dokumenty
MABC1832
Sigma-Aldrich
Anti-CD44v4 Antibody, clone C44Mab-108
Synonim(y):
Antygen Hermesa, CDw44, Epican, Fagocytarna glikoproteina 1 (PGP-1), Fagocytarna glikoproteina I (PGP-I), HUTCH-I, LHR, Proteoglikan siarczanu heparanu, Receptor hialuronianu, Receptor macierzy pozakomórkowej III (ECMR-III) Receptor adhezji/przyczepności limfocytów GP90
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C44Mab-108, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 82 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CD44(960)
Specyficzność
Klon C44Mab-108 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym CD44v4. Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od N-końcowej zewnątrzkomórkowej domeny białka.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z N-końcowej zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego CD44v4.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane za pomocą cytometrii przepływowej w komórkach CHO z nadekspresją CD44v3-10.
Analiza cytometrii przepływowej: 1,0 µg tego przeciwciała wykryło CD44v6 w milionie komórek CHO z nadekspresją CD44v3-10.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła CD44v4 w zastosowaniach ELISA (Suzuki, H., et al. (2023). Curr. Issues Mol. Biol. 45(3):1875-1888).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CD44v4 w aplikacjach Western Blotting (Suzuki, H., et al. (2023). Curr. Issues Mol. Biol. 45(3):1875-1888).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD44v4 w aplikacjach cytometrii przepływowej (Suzuki, H., et al. (2023). Curr Issues Mol Biol. 45(3):1875-1888).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła CD44v4 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Suzuki, H., et al. (2023). Curr. Issues Mol. Biol. 45(3):1875-1888).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Antygen CD44 (UniProt: P16070; znany również jako CDw44, Epican, Extracellular matrix receptor III (ECMR-III), GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Phagocytic glycoprotein 1 (PGP-1), Phagocytic glycoprotein I (PGP-I)) jest kodowany przez gen CD44 (znany również jako LHR, MDU2, MDU3, MIC4) (Gene ID: 960) u człowieka. CD44 jest glikoproteiną transbłonową typu 1 zaangażowaną w adhezję, migrację i proliferację komórek. Odgrywa również rolę w aktywacji limfocytów, przerzutach nowotworowych i gojeniu się ran. Jest kodowana przez gen CD44 i ulega ekspresji w wielu typach komórek. Struktura białka obejmuje domenę wiążącą kwas hialuronowy (HA), region macierzysty i zmienną domenę zewnątrzkomórkową. Alternatywny splicing może wytwarzać 19 izoform. Warianty splicingu CD44 (CD44v) odgrywają rolę w procesie nowotworzenia i złośliwości. Jest on również związany z różnymi innymi chorobami, w tym zaburzeniami autoimmunologicznymi, chorobami układu krążenia i zwłóknieniem.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1