MABT12
Anti-Heparan Sulfate Proteoglycan (Perlecan) Antibody, clone 5D7-2E4
clone 5D7-2E4, from mouse
Synonim(y):
heparan sulfate proteoglycan 2 (domain V region), perlecan proteoglycan, basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, PLC
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5D7-2E4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPG2(3339)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blot Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory on a 3-8% Tris-acetate gel in which the band appears above the 460 kDa marker. (courtesy of Whitelock, J. Graduate School of Biomedical Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia)
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution of the antibody detected Perlecan in fresh-frozen normal human tonsil tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Fresh-frozen normal human tonsil tissue
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1