MAB1948P
Anti-Heparan Sulfate Proteoglycan (Perlecan) Antibody, clone A7L6
clone A7L6, from rat
Synonim(y):
heparan sulfate proteoglycan 2, Schwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), endorepellin (domain V region), perlecan proteoglycan, heparan sulfate proteoglycan of basement membrane
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A7L6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPG2(3339)
Opis ogólny
Heparan Sulfate Proteoglycan antibodies, in tissues, react strongly and uniformly with basement membranes. Clone A7L6 recognizes domain IV of the core protein of the large heparan sulphate proteoglycan or perlecan. The reactivity is independent of the galactosaminoglycan moieties; therefore, the epitope is not sensitive to heparinase treatment.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blot Analysis: A previous lot was used in independent laboratories in WB. (Hagen, 1993; Brown, 1999).
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP. (Couchman, 1989).
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Heparan Sulfate Proteoglycan in HeLa and A431 cells.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa and A431 cells
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1