Kluczowe dokumenty
SAB4301218
Sigma-Aldrich
Anty-HSPG2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PLC, SJA, SJS, SJS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
469 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
3.2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001278789.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPG2(3339)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka HSPG2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom w pobliżu C-końca ludzkiego proteoglikanu siarczanu heparanu 2
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sokratis A Apostolidis et al.
Frontiers in immunology, 9, 2191-2191 (2018-10-18)
Objective: The mechanisms that lead to endothelial cell (EC) injury and propagate the vasculopathy in Systemic Sclerosis (SSc) are not well understood. Using single cell RNA sequencing (scRNA-seq), our goal was to identify EC markers and signature pathways associated with
Dinel Pond et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics, 20(1), 142-150 (2017-07-21)
PurposeHeterozygous germ-line activating mutations in PDGFRB cause Kosaki and Penttinen syndromes and myofibromatosis. We describe a 10-year-old child with a germ-line PDGFRB p.N666H mutation who responded to the tyrosine kinase inhibitor imatinib by inhibition of PDGFRB.MethodsThe impact of p.N666H on
Andrew Kaufman et al.
PLoS biology, 16(3), e2001959-e2001959 (2018-03-21)
Despite evidence that the ability to taste is weakened by obesity and can be rescued with weight loss intervention, few studies have investigated the molecular effects of obesity on the taste system. Taste bud cells undergo continual turnover even in
Cell Recognition Molecule L1 Regulates Cell Surface Glycosylation to Modulate Cell Survival and Migration.
Gang Shi et al.
International journal of medical sciences, 14(12), 1276-1283 (2017-11-07)
Jeong-Mi Kim et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(1), 410-416 (2017-07-05)
The constituents of